Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
337.00 € - 733.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PharmaPure
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11896753
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06435-26
26
337.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11806763
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06435-73
73
505.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11816763
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06435-82
82
733.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
7.6 m
-51 °C
Undurchsichtig, beige
Pumpenschlauch
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Niedrig
132 °C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche