Learn More
Fisherbrand™ Lagerbehälter aus Acryl mit 3 Fächern
Halten Sie Ersatzartikel für Labor und Büro einfach zugänglich. Fisherbrand™ Acryl-Dispensierbehälter verfügen über große Öffnungen mit Klappdeckeln für einfaches Befüllen und Dispensieren. Die robusten durchsichtigen Behälter erleichtern die Überwachung des Bestands. Vier Fächer helfen bei der Organisation kleiner Teile.
Marke: Fisherbrand™ HS23403F
Beschreibung
- Ideal für Pipettenspitzen, Röhrchen, Anschlüsse, Spritzenfilter, Septa und andere Kleinteile im Labor oder Büro geeignet
- Aus 3 mm dickem, transparentem Acryl für eine Übersicht über das Inventar auf einen Blick
- Klappdeckel auf großen Öffnungen für ein schnelles Befüllen und Entleeren
- Drei Fächer helfen beim Organisieren und Kategorisieren der Teile
- Klappdeckelabdeckungen für eine sichere und staubfreie Aufbewahrung
- Mit rutschfesten Gummifüßen
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Transparent | |
Zur Aufbewahrung von Ersatzteilen, Fläschchen, Spritzenfiltern, Pipettenspitzen, Septen und anderem kleinen Labor- und Bürozubehör | |
8.3 in. | |
217 mm |
Acryl | |
Rechteckig | |
Je 1 | |
210 mm | |
212 mm |