Learn More
Invitrogen™ Lyo-ready Bst DNA Polymerase
Invitrogen Lyo-ready Bst-DNA-Polymerase ist eine firmeneigene Mutation von Bst-DNA-Polymerase, einem großen Fragment, mit einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit, erhöhter Empfindlichkeit und erhöhter Toleranz gegenüber Inhibitoren.
Marke:  Invitrogen™ A56657
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17885207
  • 69.25 € / 1200 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Stand-alone enzyme
Lyo-ready Bst DNA Polymerase
• Lyo-ready Bst DNA Polymerase (30 μL at 40 U/μL)
• 10X Bst Reaction Buffer (1 mL)
• 200 mM MgCl2 (1 mL)
• 5 M Betaine (1 mL)
Store at –15 to –25°C.
65 °C
40 U/μL
LAMP, RT-LAMP
1200 U
200 Reaktionen
Trockeneis
≤10 minutes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3062264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA56657
Chargennummer3055557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA56657
Chargennummer3086752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA56657
Chargennummer3036687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA56657
Chargennummer3038279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA56657
Name des Produkts
Invitrogen™ Lyo-ready Bst DNA Polymerase > 40 U/μL, 1200 Units