Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler mit flacher Plattform
Ideal zum Färben und Waschen von empfindlichen Gelen
Marke:  Corning™ 6782-FP
1025.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11981991
  • 1183.19 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Corning LSE Orbitalschüttler mit niedriger Drehzahl verfügt über eine 30 x 30 cm-Plattform und ist ideal für Färbe- und Entfärbungsgele, Waschbottiche und allgemeine Mischanwendungen.Die Drehzahl kann zwischen 3 und 60 U/min eingestellt werden, und die Zeitschaltuhr kann für bis zu 2 Stunden oder für Dauerbetrieb eingestellt werden.
  • Ideal zum Färben und Waschen von empfindlichen Gelen
  • Sanfte Bewegung verhindert das Aufschäumen von Flüssigkeiten
  • Einfache analoge Steuerung mit leicht drehbaren Drehknöpfen
  • 19 mm-Orbit für Blotting, Gelfärbung und allgemeines Mischen
  • Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen und Inkubatoren geeignet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    19 mm
    4°bis 70 °C
    UK-Stecker
    295 x 295 mm
    160 mm
    295 mm
    5 kg
    Flach
    3 bis 60 U/min
    0,15 A
    50/60 Hz
    340 x 295 x 160 mm
    395 mm
    295 mm
    FP
    20 bis 120 in 10-min-Schritten, HOLD-Funktion
    Name des Produkts
    Corning™ LSE™ Orbitalschüttler mit flacher Plattform > Steckertyp:Großbritannien