Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41594
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10632811
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
11 mm
180 mm
Ja
90 mm
342 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:342mL; Höhe:180mm, Länge:90mm