Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler mit flacher Plattform
Artikelnummer. p-8009060 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11981991
Marke: Corning™ 6782FP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Färben und Waschen von empfindlichen Gelen
Der Corning LSE Orbitalschüttler mit niedriger Drehzahl verfügt über eine 30 x 30 cm-Plattform und ist ideal für Färbe- und Entfärbungsgele, Waschbottiche und allgemeine Mischanwendungen.Die Drehzahl kann zwischen 3 und 60 U/min eingestellt werden, und die Zeitschaltuhr kann für bis zu 2 Stunden oder für Dauerbetrieb eingestellt werden.
  • Ideal zum Färben und Waschen von empfindlichen Gelen
  • Sanfte Bewegung verhindert das Aufschäumen von Flüssigkeiten
  • Einfache analoge Steuerung mit leicht drehbaren Drehknöpfen
  • 19 mm-Orbit für Blotting, Gelfärbung und allgemeines Mischen
  • Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen und Inkubatoren geeignet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Orbit 19 mm
    Drehzahlbereich 3 bis 60 U/min
    Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 70 °C
    Stromstärke 0,15 A
    Steckertyp UK-Stecker
    Frequenz 50/60 Hz
    Abmessungen (L x B) 295 x 295 mm
    Abmessungen (L x B x H) 340 x 295 x 160 mm
    Höhe (metrisch) 160 mm
    Länge (metrisch) 395 mm
    Länge (metrisch) Plattform 295 mm
    Breite (metrisch) 295 mm
    Gewicht (metrisch) 5 kg
    Modell FP
    Plattformausführung Flach
    Zeitschaltbereich 20 bis 120 in 10-min-Schritten, HOLD-Funktion