Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand
Marke: Cytiva SH30401.02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ergänzung des Zellkulturwachstums mit dem neuseeländischen HyClone™ Kälberserum, einer ausgezeichneten und kostengünstigen Alternative zum fötalen Kälberserum (FBS).
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukose, IgG, Anorganischer Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, Osmolalität, Sättigung in Prozent, TEBK / TIBC, Kalium, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
1.000 ml | |
0,1 μm Filtration | |
≤ 25 EU/ml | |
Ja |
USDA-Bestimmungen | |
Kälberserum (Neuseeland) | |
Steril | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, Hämadsorbierende Stoffe, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland: New Zealand > 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur