Learn More
Corning™ LSE™ Orbitalschüttler mit flacher Plattform
Ideal zum Färben und Waschen von empfindlichen Gelen
Marke: Corning™ 6781-FP
954.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Corning LSE Orbitalschüttler mit niedriger Drehzahl verfügt über eine 30 x 30 cm-Plattform und ist ideal für Färbe- und Entfärbungsgele, Waschbottiche und allgemeine Mischanwendungen.Die Drehzahl kann zwischen 3 und 60 U/min eingestellt werden, und die Zeitschaltuhr kann für bis zu 2 Stunden oder für Dauerbetrieb eingestellt werden.
Spezifikation
19 mm | |
4°bis 70 °C | |
EU-Stecker | |
295 x 295 mm | |
160 mm | |
295 mm | |
5 kg | |
Flach |
3 bis 60 U/min | |
0,15 A | |
50/60 Hz | |
340 x 295 x 160 mm | |
395 mm | |
295 mm | |
FP | |
20 bis 120 in 10-min-Schritten, HOLD-Funktion min |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller