Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps, strips of 8, Sustain™ Series
Thermo Scientific Low-Profile Tubes and Domed Caps, strips of 8, Sustain Series, reduce the 'dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0772SS
83.64 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30179693
  • 164.00 € / 120 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Certified DNase-, RNase-, Human DNA-, and PCR Inhibitor-free
120 strips
8-strip Domed Cap
Yes
Farblos
Polypropylen
Autoklavierbar
Less waste, renewable material
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps, strips of 8, Sustain™ Series > 120 strips
Zur Verwendung im Labor