Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Einbandfarbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Liniert:
Gitter
Ja
Karierte
Anzahl Seiten:
100
200
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Archival-quality acid-free pages are numbered and include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature.
- Lies flat when opened.
- User data, notebook instructions, table of contents, periodic table and conversion tables are included in every book.
- Bookmark ribbon holds your place for quick reference.
- Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant.
- Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing.
- All notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
- Marker ribbon.
- 8-1/2 x 11 in. (218 x 281 mm)
Specifications
Specifications
| Material | Karton/Papier |
| Liniert | Karierte |
| Width (English) Page | 8,5 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Seite | 11 in. |
| Farbe | Grün |
| Einbandfarbe | Grün |
| Abmessungen (L x B) | 21.8 x 28.1 cm |
| Länge (metrisch) Seite | 27.9 cm |
| Seitenbreite (metrisch) | 21.6 cm |
| Anzahl Seiten | 100 |
| Show More |