Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Artikelnummer. 15841658 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Einbandfarbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Liniert:
Gitter
Ja
Karierte
Anzahl Seiten:
100
200
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15841658
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
  • Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
  • Bleibt geöffnet flach liegen
  • In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
  • Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
  • Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Material Karton/Papier
Liniert Gitter
Width (English) Page 8,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 11 in.
Farbe Blau
Einbandfarbe Blau
Abmessungen (L x B) 21,8 x 28,1 cm
Länge (metrisch) Seite 27.9 cm
Seitenbreite (metrisch) 21.6 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Rastertyp 0.25 in. (6 mm)
Anzahl Seiten 100
Produkttyp Notizbuch