Learn More
L-tert-Leucin, 99 % Artikelnummer.: 10267353
L-tert-Leucin, 99 %
Artikelnummer. 10267353 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10267353
Marke: Thermo Scientific Acros 297780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20859-02-3
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064218
InChI-Schlüssel NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 164608
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-tert-Leucine
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung + 6.30
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 125.5g/L (20°C).
Spezifischer Drehzustand +6.3° (200°C c=4,6N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0369543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number297780050,297780250,297780010
Name des Produkts
L-tert-Leucin, 99 % >