Learn More
L-tert-Leucin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-tert-Leucine |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Verlust bei Trocknung | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 125.5g/L (20°C). |