Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke:  Eppendorf™ 5409702009
737.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13443396
  • 768.06 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 25.000 × g (16.220 U/min)
  • Max. Kapazität: 24 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
  • Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aerosoldichter Rotor
25000 x g (16220 U/min)
Zentrifuge 5427 R
FA-45-24-11
24 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
16.220 U/min
Rotordeckel
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R > FA-45-24-11; 24 x 1,5/20 ml-Gefäße; aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™