Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Prolin, ≥99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L-Prolin ist eine Aminosäure, die sich als Bestandteil verschiedener Proteine findet.
Anwendung
• L-Proline wird als asymmetrischer Katalysator in der organischen Synthese und asymmetrischen Aldol-Cyclisierung verwendet.
• Kommt auch zusammen mit Ninhydrin in der Chromatographie zum Einsatz.
• Ist an der Michael-Addition von Dimethylmalonat zu alfa-beta-ungesättigten Aldehyden beteiligt.
• Wird aufgrund seiner osmoprotaktanten Eigenschaft in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen verwendet
• Vorläufer von Hydroxyprolin in Kollagen und an der ordnungsgemäßen Funktion von Gelenken und Sehnen beteiligt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(-)-Proline |
Ammonium | 200ppm max. |
Arsen (As) | 1ppm max. |
pH | 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) |
Farbe | Weiß |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449171 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0466037 | Analysenzertifikat | 09/09/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0460416 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0449171 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0448151 | Analysenzertifikat | 16/10/2023 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%