Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+% Artikelnummer.: 11418613
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+%
Artikelnummer. 11418613
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11418613
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10413.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Histidine acts as a precursor to histamine and a component of carnosine. It is also used in medicine, feed additive, biochemical research, dietary supplement. It is used in a nutrition enhancer, is the amino acid fluid infusion. It can be used in the treatment of gastric ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Histidin wirkt als Histamin-Vorläufer und als Bestandteil von Carnosin. Wird auch in der Medizin, in Futtermittelzusatzstoffen, in der biochemischen Forschung und in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Wird zur Ernährungsergänzung verwendet, ist die Aminosäure-Flüssigkeitsinfusion. Kann zur Behandlung von Magengeschwüren verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt ∽281°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich >98%
Beilstein 4673585
Merck Index 14,4720
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (15mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Menge 25 g
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog NumberA10413.14,A10413.36,A10413.22
Chargennummer10250080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA10413.14,A10413.36,A10413.22
Chargennummer10243038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog NumberA10413.14,A10413.36,A10413.22
Chargennummer10238285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10413.14,A10413.36,A10413.22
Chargennummer10224876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10413.14,A10413.36,A10413.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98+% >