Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidin, 98 %
Artikelnummer. 10104280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10104280
Marke: Thermo Scientific Chemicals 166151000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-00-1
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00064315
InChI-Schlüssel HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Histidine
Schmelzpunkt 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Farbe Weiß oder Gelb
Chlorid 200ppm max.
Chlor (Cl) 200ppm max.
Fremdaminosäuren 0.5% max. (TLC)
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 25, 513
Spezifische Drehung + 12.40
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 4758
Transmission 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Spezifischer Drehzustand +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, klumpiges Pulver oder Schmelze