Learn More
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Arginin-freie Base |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99 % |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 174.2 |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur