Learn More
L(+)-Arginin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10115003
L(+)-Arginin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115003 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10115003
Marke: Thermo Scientific 104990025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arginine
Namenshinweis 98+%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Spezifischer Drehzustand +27.10° (20°C c=8,6N HCl)
Menge 2.5 kg
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number104991000,104995000,104990100,104990025
ChargennummerA0460384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
ChargennummerA0460228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
ChargennummerA0457934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
ChargennummerA0450359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L(+)-Arginin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >