Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin, ≥98 %
Beschreibung
L-Arginin wird für Herz- und Blutgefäßerkrankungen verwendet, die Herzinsuffizienz (CHF), Brustschmerzen, Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit umfassen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da es antiatherogen, antiischämisch, antithrombotisch und antithrombotisch wirkt. Es wirkt als Wachstumsstimulans und ist an der Behandlung von erektiler Dysfunktion bei Männern beteiligt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Zahnpasta, der eine wirksame Linderung bei empfindlichen Zähnen bewirkt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Ethylether
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Arginine |
Schmelzpunkt | 226°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Beilstein | 1725413 |
Merck Index | 14,780 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether |
IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure |
Menge | 2500 g |
Formelmasse | 174.2 |
Optische Drehung | +26° (c=1.6 in 6N HCl) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457934 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
A0450359 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
N14J069 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
S06J008 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
N14J067 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
Sicherheit und Handhabung
- L-Arginine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: L-Arginine