Learn More
Gibco™ Keratinozyten-SFM (1x)
GREENER_CHOICE
Enthält L-Glutamin.
Marke:  Gibco™ 17005042
Artikelnummer. 12539079
  • 198.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Keratinozyten-SFM wird mit vorab geprüftem, rekombinantem humanem epidermalem Wachstumsfaktor 1-53 (EGF 1-53) und Rinderhypophysenextrakt (BPE) in separaten Packungen geliefert. Die Komponenten sind nicht separat erhältlich.
Hinweis:
Ein Keratinozyten-SFM-Masterfile wurde der FDA vorgelegt. Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner, wenn Sie eine Nutzungsberechtigung für Master Files benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 500 ml Keratinozyten-SFM Basalmedium; im Kühlschrank (2 bis 8 °C) vor Licht geschützt lagern
• 25 mg Rinderhypophysenextrakt (BPE); im Tiefkühlgerät (-5 bis -20 °C) vor Licht geschützt lagern
• 2,5 µg EGF, rekombinant human; im Tiefkühlgerät (-5 bis -20 °C) vor Licht geschützt lagern
Komplettmedium: im Kühlschrank (2 bis 8 °C) vor Licht geschützt lagern
serumfrei
Säugetierzellkultur
Kit
Steril gefiltert
Glutamin, Phenolrot
Keratinozyten, Epithelzellen
1 X
Flüssig
Serumfrei
Steril gefiltert
500 mL
Name des Produkts
Gibco™ Keratinozyten-SFM (1x) > 500 ml