Learn More
Gibco™ Keratinozyten-SFM mit L-Glutamin
Keratinozyten-SFM mit L-Glutamin
Marke: Gibco™ 17005034
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
mit L-Glutamin
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Epithelzellen | |
Keratinozyt-SFM-Medium | |
Säugetierzellkultur | |
Nur für Forschungszwecke |
Keratinozyten-SFM Medium, 500 ml, flüssige Form, menschliche Spezies, mit L-Glutamin, 2 bis 8 °C Lagerungsbedingungen, für Säugetierzellkulturen verwendet | |
Flüssig | |
Glutamin | |
500 ml | |
Mensch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Keratinozyten-SFM mit L-Glutamin > 500 ml