Learn More
Keratinozyten-SFM Medium (Kit) mit L-Glutamin, EGF und BPE
Marke: Gibco 17005075
Beschreibung
Mit L-Glutamin, EGF und BPE.
Haltbarkeit nach Supplementierung: 2 Wochen
Spezifikation
• 500 ml 1x Keratinozyten-SFM mit L-Glutamin (bei 2 °C bis 8 °C lagern) • 1 Fläschchen humaner rekombinanter EGF (bei -5 °C bis -30 °C lagern) • 1 Fläschchen Rinderhypophysenextrakt (bei -5 °C bis -30 °C lagern) |
|
serumfrei | |
Serum-freies Medium (SFM) | |
Steril | |
Glutamin, Phenolrot, EGF, BPE | |
1 Kit |
Keratinozyten, Epithelzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Serumfrei | |
Steril gefiltert | |
7 bis 8,1 |