Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR-Aufreinigungskit
Keine mühsame Gelaufreinigung erforderlich
Marke: Invitrogen™ K310002
384.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet zwei Bindungspuffer-Optionen für Fragmente > 100 bp oder > 300 bp
- Kann in einer Einzelsäule oder im 96-Well-Plattenformat durchgeführt werden
- Dauert weniger als 10 Minuten.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• 72 ml Bindungspuffer (B2) • 109 ml Bindungspuffer High-Cutoff (B3) • 80 ml Waschpuffer (W1) • 15 ml Elutionspuffer (E1) • 5 × 50 PureLink™ PCR-Spin-Spin-Säulen mit Entnahmeröhrchen • 5 × 50 PureLink™ Elutionsröhrchen (1,7 ml) Bei Raumtemperatur lagern. |
|
50 μL | |
15 min. | |
10 min | |
≤100 μL PCR product, or ≤40 μg dsDNA | |
Standard-PCR, Klonierung, Standard-PCR, Markierung von Nukleinsäuren, Cloning | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule |
Kit | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
250 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
40 μg (Binding capacity) | |
PCR Amplicon | |
PCR-Produkt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur