Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen
Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen.
Marke:  Fisherbrand™ 13 06 0007
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11748276
  • 367.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bördelzange
  • Manuell
  • Stahl
  • Nicht autoklavierbar
  • Verstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 mm Bördelzange
13 mm
Stahl
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen > Für 13 mm-Kappen