Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR-Aufreinigungskit
Artikelnummer. p-4926493
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10751164
Marke: Invitrogen™ K310001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Keine mühsame Gelaufreinigung erforderlich
The PureLink PCR Purification Kit provides a more convenient, rapid, and high-yielding purification process compared to other companies' kits. After PCR amplification, purification of the PCR amplicons is required for many common downstream applications, including enzyme digestion, ligation, sequencing, and labeling experiments, to prevent enzymes (polymerase, restriction enzyme) and reaction components (dNTPs, primers, buffers, salts) from carrying over, contaminating, and negatively influencing the downstream experiments.
  • Bietet zwei Bindungspuffer-Optionen für Fragmente > 100 bp oder > 300 bp
  • Kann in einer Einzelsäule oder im 96-Well-Plattenformat durchgeführt werden
  • Dauert weniger als 10 Minuten.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, PCR-Produktbereinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Kit
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie PureLink
Produkttyp PCR-Aufreinigungskit
Menge 50 Aufreinigungen
Laufzeit 10 min
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Klonierung
Isolierungstechnik Kieselgel-Zentrifugationssäule
Probentyp PCR-Produkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride