Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ NGS™ 0.8% Agarose Gels
Entwickelt für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese
Marke: Invitrogen™ A25798
Beschreibung
E-Gel NGS 0,8 % Agarose-Gele sind selbstverschließende, fertige Agarose-Gele für die schnelle, bequeme und einfache Elektrophorese. Jedes E-Gel Agarose-Gel ist gebrauchsfertig mit Agarose, Elektroden und SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel und in einer leicht zu öffnenden, UV- und blaulichttransparenten 11-Well-Kassette verpackt. Der SYBR Safe Farbstoff kann mit blauem Licht betrachtet werden, wodurch DNA-Schäden minimiert werden und eine sichere Echtzeitüberwachung der DNA-Migration, die mit dem E-Gel Power Snap Electrophoresis System ermöglicht wird.
Einfacher Zugriff auf das Gel
Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit einem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
Vorrichtung zur Verwendung und Betrachtung
E-Gel NGS-Gele benötigen das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem, um das Gel in Echtzeit verwenden und betrachten zu können.
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-Leiter | |
0,8 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™ Safe | |
Weniger gefährlich | |
Einzelkamm |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
E-Gel | |
800 bp bis 10 kb | |
11-Well | |
10 gels |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
EL280824-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A25798 |
EL060125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A25798 |
EL200322-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A25798 |
EL070422-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A25798 |
EL100522-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A25798 |