Learn More
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions
Image-iT Fixierlösungen sind gebrauchsfertige Lösungen, die in verschiedenen Formaten für unterschiedliche Forschungsanforderungen bereitgestellt werden. Sie sind ideal für die Verwendung mit Fluoreszenzproteinen, GFP und RFP sowie anderen kleinen Farbstofffluorophoren. Kein Anmischen toxischer Fixiermitteln mehr, nur noch Zugeben zu den Zellen und fixieren.
Marke:  Thermo Scientific™ I28800
 View more versions of this product
Product Code. 17838801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Paraformaldehyd, 4 %
Fluoreszenz-Gütegrad
Fixierlösung
Paraformaldehyde
Flüssig
Mikroskop
Image-iT™
10 x 10 ml
Immunocytochemistry (ICC), Immunohistochemistry (IHC), and Immunofluorescence (IF)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAC4548991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberI28800
ChargennummerAC4594321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberI28800
ChargennummerZL4520521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog NumberI28800
ChargennummerZL4535241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberI28800
ChargennummerZL4548981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberI28800
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Image-iT™ Fixative Solutions > Paraformaldehyd 4 %; 10 x 20 ml