Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-10
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL105
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IL-10 (humanes Interleukin-10) in humanem Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat), Urin und Kulturüberstand-Proben mit unseren Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-10.
Diese ELISA-Kits für Human-IL-10 verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die empfindliche und genaue Messung von Interleukin-10 (IL-10) in Proben bei 50 μl pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten eine oder mehrere vorbeschichtete 96 Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes humanes Interleukin-10 (IL-10)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 15.4 bis 600 pg/ml
Empfindlichkeit: <3 pg/ml
Genauigkeit: Intra-Assay-CV< 10 %; Inter-Assay-CV < 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Urin, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 3 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFα, TNFβ oder IFN-γ. Etwa 2 % Kreuzreaktivität mit rekombinantem Maus-IL-10
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
Spezifikation
Gehäuse P22301 | |
<3 pg/ml | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß oder IFNg. Ca. 2 % Kreuzreaktivität mit rekombinanter Maus IL-10 | |
Human | |
3586 | |
< 10 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
5 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl | |
Human | |
3 h |
15.36 bis 600 pg/ml | |
Humanes IL-10 ELISA-Kit | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten | |
Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10 | |
< 10 % | |
HRP | |
Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |