Learn More
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator
Glass only bottom for use with desiccator
Marke:  Fisherbrand™ 632415280100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15504625
  • 54.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasunterteil für Exsikkator
Zertifizierungen
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
94 mm
ID: 66 mm
Exsikkator (Typ: 100mm)
Unterteil
Glas
113 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glass Bottom for Desiccator > Typ: 100mm; AD: 94mm; Innendurchmesser: 66mm; Höhe: 113mm