Learn More
- Home
- Products
- Chemikalien
- Säuren
- Anorganische Säuren
- Salzsäure
- Salzsäure, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka ™
Salzsäure, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15643100 Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteArtikelnummer. 15643100
Marke: Honeywell-Fluka 307212.5L
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-01-0 |
Summenformel | ClH |
Molekulargewicht (g/mol) | 36.46 |
MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Dichte | 1.2 g/ml bei 25 °C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Glührückstand | ≤0.0005 % (als SO4) |
Dampfdruck | 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C) |
Menge | 2.5 l |
UN-Nummer | 1789 |
Beilstein | 1098214 |
IUPAC-Name | Chlorwasserstoff |
Formelmasse | 36.46 mol |
Reinheit (%) | ≥ 37 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
Artikelnummer. 10316380
-
Artikelnummer. 10184763
-
Artikelnummer. 10776233
-
-
Artikelnummer. 15693090
-
Artikelnummer. 15623100
-
Artikelnummer. 15623110
-
Artikelnummer. 15633100
-
Artikelnummer. 15653100
-
Artikelnummer. 15683100
-
Artikelnummer. 15693100
-
Artikelnummer. 10117832
-
Artikelnummer. 15603110
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10316380
54,50 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10167560
59,36 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10000180
36,05 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 15642790
71,49 € / 500 Milliliter -
Catalog No. 10794821
33,57 € / 1 Liter -
Catalog No. 10654732
87,65 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10304980
112,00 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10325960
92,80 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10675112
88,55 € / 2.50 Liter -
Catalog No. 10141860
44,85 € / 1 Liter -
Catalog No. 10675692
50,30 € / 1 Kilogramm -
Catalog No. 10703811
231,00 € / 500 Gramm -
Catalog No. 10305220
30,75 € / 1 Liter -
Catalog No. 10793611
79,15 € / 1 Kilogramm -
Catalog No. 10112640
19,85 € / 1 Kilogramm
Sicherheit und Handhabung
- Salzsäure
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
46Stunden
7Minuten
28Sekunden
20Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%