Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid na OH, Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natrium;Hydroxid, 39,997, 39,997
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Menge | 1 l |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdichte | > 1.0 |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur