Learn More
Salzsäure, ACS-Reagenz, ca. 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10117832
Salzsäure, ACS-Reagenz, ca. 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117832
2,5 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10117832
Marke: Thermo Scientific Acros 423790026
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric Acid
Namenshinweis ca. 37% Solution in Water
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 57,0 °C
Dichte 1,1800g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,18
Menge 2,5 l
Viskosität 1,9 mPa.s (15 °C)
Strukturformel HCl
Physikalische Form Schwebstoff- und sedimentfreie Flüssigkeit
UN-Nummer 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar:823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Benzol und Äther, unlöslich in Kohlenwasserstoffen
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) 36.5 to 38.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423795001,423790251,423795000,423790026,423790025
ChargennummerB0788361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
ChargennummerB0785505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
ChargennummerB0784548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
ChargennummerB0784547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423790251,423795001,423795000,423790026,423790025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, ACS-Reagenz, ca. 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >