Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10325960
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325960
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10325960
Marke: Fisher Chemical S/9240/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Schwefelsäure, Vitriolöl, Acidsulfurique, Mattling Acid, Vitriolbraunöl, Tauchsäure, 2,5 l, 290 Grad C, CHEBI:26836, Farblos, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg 146
Menge 2,5 l
Viskosität 21 mPa bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 98.07g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberS/9240/25,S/9240/26,S/9240/PC15,S/9240/PB15,S/9240/PC17,S/9240/PB17
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical >