Learn More
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10794821
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794821
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10794821
Marke: Thermo Scientific Acros 124630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Schmelzpunkt -35,0 °C
Siedepunkt 57,0 °C
Dichte 1,1800 g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 2 ppm
Verpackung Glasflasche
Reduzierende Substanzen (SO2) Test bestanden
Relative Dichte 1,18
Menge 1 l
Viskosität 1,9 mPa.s (15 °C)
Strukturformel HCl
Physikalische Form Lösung
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar: 823 g/l (0 °C); 561 g/l (60 °C). Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Benzol und Äther, unlöslich in Kohlenwasserstoffen
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) 35.0 to 39.0%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2400126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Chargennummer2494581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Chargennummer2415249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Chargennummer2413699 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
Chargennummer2416863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number124630025,124630011,124630100,124630026,124635001,124630010,124635000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >