Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
51.39 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Beschreibung
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:7778-77-0, Weiß, Schmelzpunkt:253,0 °C, Molekularformel:H2KO4P, Molekulargewicht:136,084, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:4,5
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Schmelzpunkt | 253 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
IUPAC-Name | potassium dihydrogen phosphate |
Formelmasse | 136.09 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |