Learn More
Salzsäure, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka ™ Artikelnummer.: 15653100
Salzsäure, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15653100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
235 kg
72 x 2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Artikelnummer. 15653100
Marke: Honeywell-Fluka 307212.5LGL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤ 10
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Dichte 1.2 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤0.0005 % (als SO4)
Dampfdruck 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)
Menge 2.5 l
UN-Nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46 mol
Reinheit (%) ≥ 37 %
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka ™ >