Learn More
Cytiva HyClone™ HEPES Lösung
Hält den physiologischen pH-Wert in der Zellkultur aufrecht, trotz der Veränderungen der Kohlendioxid-Konzentration (die durch die Zellatmung erzeugt wird). HyClone™ HEPES Lösung ist Teil eines Hochleistungssortiments an Nahrungsergänzungsmitteln und Wachstumssupplementen.
Marke: Cytiva SH30237.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Format: Flüssig
Spezifikation
Hergestellt entsprechend cGMP- und ISO 9001:2000Richtlinien. | |
Flüssig | |
0,1 μm steril gefiltert | |
100 ml |
2 bis 8 °C | |
HEPES-Puffer | |
7,2 bis 7,5 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ HEPES Lösung > Freie Säure; 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur