Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 3 Paket
Artikelnummer. 15731238 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Ganztägige SmartStart-Orientierung
Halbtägige SmartStart-Schulung
Kein PC
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
96-Well
96-Well FAST
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Depot-Reparaturservice mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (ohne geplante Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre verlängerte RC-Garantie, Depotreparatur mit Leihgerät
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15731238
Marke: Applied Biosystems™ A32805
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit der bewährten OptiFlex™ Technologie und drei unabhängigen Veriflex™ Temperaturzonen sorgt das QuantStudio™ 3 System für eine verbesserte Datengenauigkeit und -empfindlichkeit für eine breite Palette genomischer Anwendungen.
  • Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
  • Bewährte OptiFlex™ Technologie (4 gekoppelte Kanäle mit weißer LED) für zuverlässige Ergebnisse
  • Die sichere cloudbasierte Softwareoption sorgt für verbesserte Zugänglichkeit und Speicheroptionen
  • Die Funktionen Benutzerkontenverwaltung, gesperrte Arbeitsabläufe und Pause bieten eine bessere Kontrolle der Experimente
  • Mit den Formaten 96 Well 0.2 ml bzw. 96 Well 0.1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit 0,25 °C
Inhalt und Lagerung PC/Laptop
Thermische Gleichmäßigkeit 0,4 °C
Fassungsvermögen 96
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 27 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
Tiefe (metrisch) 50 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Beschreibung QuantStudio 3
Max. Aufheizrate (Thermoblock) 0,1 ml Block: 9,0 °C/Sek.
Anregung Strahlend weiße LED
Nachweisbereich 450 bis 600 nm/500 bis 640 nm
Volumen (metrisch) Thermoblock-Probe 0,1 ml
Multiplex Bis zu 4 Ziele
Nachweis 4 gekoppelte Filter
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Blockkonfigurationen 96-Well FAST