Learn More
Gibco™ HEPES (1 M)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12509079
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12509079
Marke: Gibco™ 15630080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein zwitterionisches organisches chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien verwendet wird
Gibco HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) is a zwitterionic organic chemical buffering agent commonly used in cell culture media. The addition of 10–25 mM HEPES provides extra buffering capacity when cell culture requires extended periods of manipulation outside of a CO2 incubator.
  • HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird.
  • Die Zugabe von 10 bis 25 mM HEPES-Puffer sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Zeiträume der Verarbeitung außerhalb des CO2-Inkubators befindet.
  • Eine gute Pufferwahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, begrenzte Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat und chemisch und enzymatisch stabil ist.
  • Es zeichnet sich auch durch eine sehr geringe Licht- und UV-Lichtabsorption aus.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zwitterionischer organischer chemischer Puffer
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatin-Biologie, Säugetierzellkultur
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Lösungstyp Pufferlösung
Zusammensetzung N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethan-Sulfonsäure
Sterilität Steril gefiltert
Sterilisationsmethode Sterile-filtered
Güte Biochemie
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.