Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
134.00 € - 1445.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verarbeitung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11586531
|
Cytiva
SH30070.01 |
50 mL | Ohne |
134.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12614217
|
Cytiva
SH30070.01HI |
50 mL | Hitzeinaktiviert |
157.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11591821
|
Cytiva
SH30070.02 |
100 mL | Ohne |
234.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12389782
|
Cytiva
SH30070.02HI |
100 mL | Hitzeinaktiviert |
241.00 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17266886
|
Cytiva
SH30070.02IH25-40 |
100 mL | Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen) | N/A | N/A | N/A | |||||
17276886
|
Cytiva
SH30070.02IR25-40 |
100 mL | Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) | N/A | N/A | N/A | |||||
10703464
|
Cytiva
SH30070.03 |
500 mL | Ohne |
1445.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10772634
|
Cytiva
SH30070.03HI |
500 mL | Hitzeinaktiviert |
1210.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
12379792
|
Cytiva
SH30070.03IH |
500 mL | Hitzeinaktiviert/Bestrahlt | N/A | N/A | N/A | |||||
10369407
|
Cytiva
SH30070.03IR |
500 mL | Bestrahlt | N/A | N/A | N/A | |||||
16231082
|
Cytiva
SH30070.03IR25-40 |
500 mL | Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
990.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16241082
|
Cytiva
SH30070.03IR30-45 |
500 mL | Bestrahlt (30 bis 45 Dosen) |
990.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Maximieren von Zellkulturwachstum
- Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays.
- Gefiltert durch Reihenfilter mit einer Porengröße von 40 nm
Spezifikation
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
Steril | |
Definiert | |
≤ 10 mg/dl | |
Nein |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
Sequenziell gefiltert, 40 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert