Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke:  Cytiva SH30070.03IH
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12379792
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximieren von Zellkulturwachstum
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, HDL, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Fötales Kälberserum
Steril
Definiert
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Ja
HyClone™
USDA-geprüft
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
U.S.
500 mL
Sequenziell gefiltert, 40 nm
Hitzeinaktiviert/Bestrahlt
≤ 10 EU/ml
≤ 10 mg/dl
Nein