Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Artikelnummer. 12389782
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert/Bestrahlt
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12389782
Marke: Cytiva SH30070.02HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
  • Maximieren von Zellkulturwachstum
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Progesterone,Insulin,Cholesterol,HDL,LDL,Triglycerides,Gamma Globulin,Phospholipids,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,B1,B2,B6,Niacin,Biotin,Retinol,Carotene,Tocopherol,B12,Folate,Vitamin C,1,25-dihydroxy vitamin D,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Inorganic Phosphorus,Selenium,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Magnesium,Glucose,Copper,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Saturation,IgG
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 100 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft