Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke: Cytiva SH30070.02
208.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximieren von Zellkulturwachstum
- Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
- Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
Spezifikation
1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Gehäuse B1, Gehäuse B12, Gehäuse B2, Gehäuse B6, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, HDL, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Definiert | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
100 mL | |
Sequenziell gefiltert, 40 nm | |
Ohne | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 10 mg/dl | |
Nein |