Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Artikelnummer. 17266886
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert/Bestrahlt
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17266886
Marke: Cytiva SH30070.02IH2540
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
  • Maximieren von Zellkulturwachstum
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays 1, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Folat, Gamma-Globulin, Glukose, HDL, 25-Dihydroxy-Vitamin D, IgG, anorganisches Phosphor, Insulin, Eisen, Laktat-Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolalität, prozentuale Sättigung, Albumin, pH, Phospholipide, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, alkalische Phosphatase, Tocopherol, Gesamtbilirubin, Gesamtprotein, Triglyceride, Vitamin C, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland U.S.
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 100 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Getestet auf Bluetongue
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft