Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Artikelnummer. 10772634
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert/Bestrahlt
Ohne
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10772634
missing translation for 'mfr': Cytiva SH30070.03HI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
  • Maximieren von Zellkulturwachstum
  • Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays 1, 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Gehäuse B1, Gehäuse B12, Gehäuse B2, Gehäuse B6, Biotin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Carotin, Chlorid, Cholesterin, Kupfer, Kreatinin, Kalium, Gammaglobulin, Glukose, HDL, IgG, Anorganischer Phosphor, Phosphor, Eisen, Lactat-Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Nicotinsäure (Niacin), Osmolalität, Sättigung in Prozent, pH, Phospholipids, Kalium, Progesteron, Retinol, Selen, GOT, Serum, GPT, Serum, Natrium, TEBK / TIBC, Tocopherol, Gesamt-Bilirubin, Gesamt-Protein, Triglyceride, Vitamin C
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft