Learn More
Cytiva HyClone™ fötales Rinderserum (USA), definiert
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Bestrahlt (30 bis 45 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert/Bestrahlt
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Maximieren von Zellkulturwachstum
- Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
- Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 40 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | 25-Dihydroxy-Vitamin D, Albumin, Alkalische Phosphatase, Gehäuse B1 |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 500 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 40 nm |
| Güte | Definiert |
| Verarbeitung | Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) |
| Mehr anzeigen |