Learn More
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (USA)
Sie dient als Serumergänzung für die In-vitro-Zellkultur eukaryotischer Zellen
Marke: Cytiva SH30071.03IR25-40
629.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fördern des Zellwachstums
- Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzliche biochemische Assays
- Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
Spezifikation
Albumin, Alkalische Phosphatase, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Calcium, Chlorid | |
Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Charakterisiert | |
Bluetongue, Bovines Adenovirus, Bovines Parvovirus, Rinder-RSV, BVDV, Zytopathogene Wirkstoffe, Hämadsorbierende Stoffe, Rabiesvirus, Reovirus | |
Nein | |
HyClone™ | |
USDA-geprüft |
Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen | |
Vereinigte Staaten | |
500 mL | |
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm | |
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) | |
≤ 25 EU/ml | |
≤ 25 mg/dl | |
Nein |