Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker, 6400 Serie
Farbband mit hoher Dichte und ausgezeichneter Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen
Marke: Brady™ 110381
290.70 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Harzrezeptur
- Farbe: schwarz
- IP300, IP600 (F-Kat. .11-878-501)
- BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker (F-Kat. 22-500-855)
- BBP11 (F-Kat. .11-878-521)
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Schwarz | |
BRADY IP™ Serie-Etikettendrucker, BradyPrinter i5100 | |
984 ft x 4,3 in. | |
300 m x 109 mm (984 ft. x 4,3 in.) | |
300 m | |
1 in. |
IP-R6407 | |
Harz- | |
Je 1 | |
300 m x 109 mm | |
984 ft. (2,01 m) | |
4,33 in. | |
2.54 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02