Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), U.S. Origin
Low in antibodies and high in growth factors to support robust growth and division of cells, including embryonic stem cells.
Marke:  Cytiva SH30071.03IH25-40
652.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16261082
  • 687.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusätzliche Rückverfolgbarkeitstests von HyClone™ fötalem Kälberserum werden von einem Partnerunternehmen, Oritain, durchgeführt
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Gefiltert durch drei aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm (0,1 µm)
  • Jede Charge wird einem Virus-Panel-Test gemäß 9 CFR 113.53 unterzogen
  • Charakterisierte FKS wird für viele Komponenten geprüft, darunter Gamma-Globulin, Glucose und IgG
  • Unterstützt starkes Wachstum und Teilung von Zellen, einschließlich embryonaler Stammzellen
  • Hergestellt mit „True Pool“-Technologie, um Abweichungen von Flasche zu Flasche zu minimieren
  • Vollständig rückverfolgbar bis zur ursprünglichen Quelle gemäß Zertifizierung von der International Serum Industry Association (ISIA)
  • In den USA gewonnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vereinigte Staaten
Fötales Kälberserum
Steril
Charakterisiert
Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
HyClone™
Serum
500 ml
Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy)
500 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), U.S. Origin > Hitzeinaktiviert, bestrahlt (25–40 kGy); 500 ml